Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490108
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490108 100 g 100g
11480108 25 g 25g
11444250 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23697.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3277-26-7 | C4H12OSi2 | 132.309 g/mol
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan anvendes som monomer ved fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Det bruges som en forløber til at fremstille andre organosiliciumforbindelser. Det bruges også til ikke-vandig polymerfremstilling såvel som et laboratoriereagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan anvendes som monomer til fremstilling af silikonepolymerer eller silikoneharpikser. Det bruges som en forløber til at fremstille andre organosiliciumforbindelser. Det bruges også til ikke-vandig polymerfremstilling såvel som et laboratoriereagens.
Opløselighed Det reagerer
med vand og producerer dimethylsilanol, dimethylsilandiol og hydrogengas.
Noter
Fugtfølsom. Holdes væk fra antændelseskilder. Opbevares køligt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3277-26-7
Molekylær formel C4H12OSi2
Molekylvægt (g/mol) 132.309
MDL nummer MFCD00008256
InChI nøgle KWEKXPWNFQBJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, tetramethyldisiloxane, dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl ether, bis dimethylsilyl oxide, 1,3-dihydrotetramethyldisiloxane, sym-tetramethyldisiloxane, disiloxane, tetramethyl, dsstox_cid_30574, dsstox_gsid_52010
PubChem CID 6327482
IUPAC navn dimethylsilylidenoxonio(dimethyl)silanid
SMIL C[Si-](C)[O+]=[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 70°C to 71°C
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
Smeltepunkt -78°C
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1733364
Flammepunkt −26°C (−15°F)
Opløselighedsinformation It reacts with water to produce dimethylsilanol,dimethylsilanediol and hydrogen gas.
Formel vægt 134.33
Procent renhed 97%
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.37
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.76