Få mere at vide
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate, 98%
Artikelnummer. 11319485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319485 1 g 1g
11329485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11319485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18706.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1611-57-0 | C9H17NO | 155.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1611-57-0
Molekylær formel C9H17NO
Molekylvægt (g/mol) 155.24
MDL nummer MFCD00209615
InChI nøgle XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 407498
IUPAC navn 2-isocyanato-2,4,4-trimethylpentan
SMIL CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
Tæthed 0.859
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.426
Mængde 1 g
FN nummer UN3080
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate, tert-octyl isocyanate, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl-pentane, pentane, 2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, acmc-1bnst, pentane,2-isocyanato-2,4,4-trimethyl, unavailable-see asdi_catno 500009647, 1,1,3,3-tetramethylbutyl isocyanate∼2,4,4-trimethyl-2-pentyl isocyanate
Formel vægt 155.24
Procent renhed 98%