Få mere at vide
1,1,3,3-Tetraethylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3-Tetraethylurea |
| CAS | 1187-03-7 |
| Molekylær formel | C9H20N2O |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Tetraethylcarbamide, N,N,N',N'-Tetraethylurea |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c1-5-10(6-2)9(12)11(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| SMIL | CCN(CC)C(=O)N(CC)CC |
| IUPAC navn | 1,1,3,3-tetraethylurea |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.27 |
| Formel vægt | 172.1576 |