Få mere at vide
1,1,3,3-Tetraethylurea, 99%
Artikelnummer. 11347436
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347436 25 g 25g
11337436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09458.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1187-03-7 | C9H20N2O | 172.272 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1187-03-7
Molekylær formel C9H20N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.272
MDL nummer MFCD00042881
InChI nøgle UWHSPZZUAYSGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethylurea, urea, tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylurea, unii-w511x6rp5r, urea, 1,1,3,3-tetraethyl, urea, n,n,n',n'-tetraethyl, teu, tetraethyl-urea, urea,tetraethyl, 1,1,3,3-tetraethyl-ure
PubChem CID 14465
IUPAC navn 1,1,3,3-tetraethylurinstof
SMIL CCN(CC)C(=O)N(CC)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetraethylurea
Tæthed 0.91
Kogepunkt 212°C to 214°C
Flammepunkt 81°C (177°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 25 g
Beilstein 1763126
Formel vægt 172.27
Procent renhed 99%