Få mere at vide
1,1,3,3-Tetraethoxypropan, TRC
Artikelnummer. 30426376
Skift visning
Mængde:
1 mL
5 mL
25 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426376 25 mL
30414472 5 mL
30410159 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29295725ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 122-31-6
Molekylær formel C11H24O4
Molekylvægt (g/mol) 220.31
Synonym Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal), 1,1,3,3-Tetrakis(ethoxy)propane, 1,1,3,3-Triethoxypropane, Malonaldehyde Tetraethyl Acetal, Malonaldehyde Tetraethyl Diacetal, Malondialdehyde Tetraethyl Acetal, NSC 17068, TEP, Tetraethyl Malondialdehyde Acetal
IUPAC navn 1,1,3,3-tetraethoxypropan
SMIL CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetraethoxypropane
Mængde 25 mL
InChI formel InChI=1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
Formel vægt 220.1675