missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,3,3-Tetrachloroacetone (~85%), TRC

Artikelnummer. 30133620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133620 2.5 g
30008564 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2913402.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 632-21-3
Molekylær formel C3 H2 Cl4 O
Molekylvægt (g/mol) 195.86
Synonym 1,1,3,3-Tetrachloro-2-propanone (ACI), 1,1,3,3-Tetrachloroacetone, 1,1,3,3-Tetrachloropropanone;
IUPAC navn 1,1,3,3-tetrachloropropan-2-one
SMIL ClC(Cl)C(=O)C(Cl)Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3-Tetrachloroacetone
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H2Cl4O/c4-2(5)1(8)3(6)7/h2-3H
Formel vægt 193.886
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.