Få mere at vide
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10737402 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5mL; Glass bottle
Artikelnummer.
10737402 5mL; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10737402 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 337570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Navn note 97%
CAS 1189-93-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless
Tæthed 0.8220g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H18O2Si3
Lineær formel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Brydningsindeks 1.3790 to 1.3820 (20°C, 589nm)
MDL nummer MFCD00039788
Mængde 5 mL
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI nøgle YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC navn [(dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilicon
Molekylvægt (g/mol) 206.463
PubChem CID 6327152
Formel vægt 208.48
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.