Få mere at vide
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan, 95%
Beskrivelse
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan er involveret i fremstillingen af 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan, som er forbundet med uorganisk siloxanpolymer og anvendes som coatingmateriale til påvisning af giftige kemiske krigsførende midler. Det bruges også som et silyleringsmiddel og til fremstilling af 1,5-bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ud fra 4-vinyl-1-cyclohexen-1,2-epoxid ved hydrosilylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan er involveret i fremstillingen af 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan, som er forbundet med uorganisk siloxanpolymer og anvendes som belægningsmateriale til påvisning af giftige kemiske kampmidler. Det bruges også som et silyleringsmiddel og til fremstilling af 1,5-bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ud fra 4-vinyl-1-cyclohexen-1,2-epoxid ved hydrosilylering.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 128 °C |
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane |
| Smeltepunkt | -67 °C |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 20 °C (68 °F) |
| Brydningsindeks | 1.381 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.822 |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1746341 |
| Vis mere |