Få mere at vide
1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339215
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339215 25 g 25g
11349215 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339215 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16520.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1189-93-1 | C6H18O2Si3 | 206.463 g/mol
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan er involveret i fremstillingen af 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan, som er forbundet med uorganisk siloxanpolymer og anvendes som coatingmateriale til påvisning af giftige kemiske krigsførende midler. Det bruges også som et silyleringsmiddel og til fremstilling af 1,5-bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ud fra 4-vinyl-1-cyclohexen-1,2-epoxid ved hydrosilylering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxan er involveret i fremstillingen af 2-bis(3-allyl-4-hydroxyphenyl)hexafluorpropan, som er forbundet med uorganisk siloxanpolymer og anvendes som belægningsmateriale til påvisning af giftige kemiske kampmidler. Det bruges også som et silyleringsmiddel og til fremstilling af 1,5-bis[2-(1,2-epoxycyclohex-4-yl)ethyl]-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ud fra 4-vinyl-1-cyclohexen-1,2-epoxid ved hydrosilylering.
Opløselighed
Lidt blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189-93-1
Molekylær formel C6H18O2Si3
Molekylvægt (g/mol) 206.463
MDL nummer MFCD00039788
InChI nøgle YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
PubChem CID 6327152
IUPAC navn [(dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilicium
SMIL C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
Tekniske data
Kogepunkt 128°C
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Smeltepunkt -67°C
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1746341
Flammepunkt 20°C (68°F)
Formel vægt 208.48
Procent renhed 97%