Få mere at vide
1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan, 95+%, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10321390 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10321390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433071000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 128°C
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
CAS 1189-93-1
Farve Farveløs
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Molekylær formel C6H20O2Si3
Lineær formel Si(CH3)2[OSi(CH3)2H]
Flammepunkt 20°C
Synonym 1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, trisiloxane, 1,1,3,3,5,5-hexamethyl, 1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxane, 2,4,4,6-tetramethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, dimethylbis dimethylsilyloxy silane
InChI nøgle YTEISYFNYGDBRV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)C
IUPAC navn [(dimethyl-$l^{3}-silanyl)oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilicium
Molekylvægt (g/mol) 208.48
PubChem CID 6327152
Formel vægt 208.48
Procent renhed ≥95%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage AcroSeal glas flaske
Brydningsindeks 1.3790 to 1.382
Specifik vægtfylde 0.822
Tæthed 0.8220g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.