Få mere at vide
1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3,5,5-Hexamethyltrisiloxane-1,5-diol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H20O4Si3/c1-11(2,7)9-13(5,6)10-12(3,4)8/h7-8H,1-6H3 |
| Formel vægt | 240.0669 |