missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethylpentasiloxane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-Decamethylpentasiloxane |
| CAS | 995-83-5 |
| Molekylær formel | C10 H32 O4 Si5 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,9-Dihydridodecamethylpentasiloxane, 1,9-Dihydrodecamethylpentasiloxane, 1,9-Dihydrogendecamethylpentasiloxane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H32O4Si5/c1-15(2)11-17(5,6)13-19(9,10)14-18(7,8)12-16(3)4/h15-16H,1-10H3 |
| SMIL | C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C |
| IUPAC navn | bis[[dimethylsilyloxy(dimethyl)silyl]oxy]-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.786 |
| Formel vægt | 356.115 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?