Få mere at vide
1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxan, TRC
Artikelnummer. 30008522
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008522 100 mg
30004783 500 mg
30005809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD535793100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 995-82-4
Molekylær formel C12H38O5Si6
Molekylvægt (g/mol) 430.94
Synonym Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
IUPAC navn Dimethylsilyloxy-[[[Dimethylsilyloxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilan
SMIL C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Formel vægt 430.1335