missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane, TRC

Artikelnummer. 30004783
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004783 500 mg
30008522 100 mg
30005809 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004783 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD535793500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 995-82-4
Molekylær formel C12H38O5Si6
Molekylvægt (g/mol) 430.94
Synonym Hexasiloxane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-dodecamethyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane (ACI), 1,11-Dihydrododecamethylhexasiloxane, 1,11-Dihydrogendodecamethylhexasiloxane, Dodecamethyl-1,11-dihydrohexasiloxane
IUPAC navn dimethylsilyloxy-[[[dimethylsilyloxy(dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilyl]oxy-dimethylsilane
SMIL C[SiH](C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[SiH](C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11-Dodecamethylhexasiloxane
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H38O5Si6/c1-18(2)13-20(5,6)15-22(9,10)17-23(11,12)16-21(7,8)14-19(3)4/h18-19H,1-12H3
Formel vægt 430.1335
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.