missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3-Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2 |
| Formel vægt | 180.001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?