missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,1,2-Trimethylcyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2-Trimethylcyclohexane |
| CAS | 7094-26-0 |
| Molekylær formel | C9 H18 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexane','1,1,2-trimethyl-, 1,1,2-Trimethylcyclohexane, NSC 73964 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18/c1-8-6-4-5-7-9(8,2)3/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1CCCCC1(C)C |
| IUPAC navn | 1,1,2-trimethylcyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.24 |
| Formel vægt | 126.1409 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?