Få mere at vide
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indol, TRC
Artikelnummer. 30451374
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451374 1 g
30450751 5 g
30456748 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30451374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8960301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41532-84-7
Molekylær formel C15H15N
Molekylvægt (g/mol) 209.29
Synonym 2,3,3-Trimethyl-3H-benz[e]indole, 2,3,3-Trimethyl-4,5-benzo-3H-indole, 1,2-Trimethyl-[1H]-benz[e]indole, 1,1,2-Trimethylbenzo[e]indolenine, 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
IUPAC navn 1,1,2-trimethylbenzo[e]indol
SMIL CC1=Nc2ccc3ccccc3c2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H15N/c1-10-15(2,3)14-12-7-5-4-6-11(12)8-9-13(14)16-10/h4-9H,1-3H3
Formel vægt 209.1204