Få mere at vide
1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97%
Artikelnummer. 11424827
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11424827 25 g 25g
11404827 1 g 1g
11414827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21804.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209,29 g/mol
Reaktant anvendt til fremstilling af fluorescerende prober til billeddannelse af tumorer, hypoxifølsomme fluorescerende prober til real-time billeddannelse af akut iskæmi og nær IR-fluorescerende probe til billeddannelse af integrinreceptorekspression.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Reaktant brugt til fremstilling af fluorescerende prober til
billeddannelse af tumorer, hypoxifølsomme fluorescerende prober til real-time billeddannelse af akut iskæmi og nær IR fluorescerende probe til billeddannelse af integrinreceptorekspression.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41532-84-7
Molekylær formel C15H15N
Molekylvægt (g/mol) 209.29
MDL nummer MFCD00082627
InChI nøgle WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
PubChem CID 170530
IUPAC navn 1,1,2-trimethylbenzo[e]indol
SMIL CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole
Smeltepunkt 114 °C til 119 °C
Mængde 25 g
Beilstein 153709
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 209.29
Procent renhed 97%