Få mere at vide
1,1,2-trimethyl-1H-benz[e]indol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607231 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10607231 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10607231 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 421900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 41532-84-7 | C15H15N | 209,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1, 2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Navn note 96%
CAS 41532-84-7
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111 °C til 117 °C
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.7000g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H15N
MDL nummer MFCD00082627
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.7
Synonym 1,1,2-trimethyl-1h-benzo e indole, 1,1,2-trimethyl-1h-benz e indole, 1,1,2-trimethylbenz e indole, 2,3,3-trimethyl-4,5-benzo-3h-indole, 2,3,3-trimethylbenzoindolenine, 1,1,2-trimethylbenzo e indole, 1h-benz e indole, 1,1,2-trimethyl, 2,3,3-trimethyl-1h-benz e indolenine, 1,1,2-trimethylhydrobenzo e indole
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, acetonitril (20 °C)
InChI nøgle WJZSZXCWMATYFX-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2C1(C)C
IUPAC navn 1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol
Molekylvægt (g/mol) 209.29
PubChem CID 170530
Formel vægt 209.29
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2-Trimethyl-1H-benz[e]indole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.