Få mere at vide
1,1,2-Trichlorethan, TRC
Artikelnummer. 30457140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457140 5 g
30451894 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7735305G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-00-5
Molekylær formel C2 H3 Cl3
Molekylvægt (g/mol) 133.4
Synonym Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
IUPAC navn 1,1,2-trichlorethan
SMIL ClCC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2-Trichloroethane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Formel vægt 131.93