Få mere at vide
1,1,2-Trichloroethane, TRC
Artikelnummer. 30451894
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30451894 1 g
30457140 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30451894 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7735301G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-00-5
Molekylær formel C2 H3 Cl3
Molekylvægt (g/mol) 133.4
Synonym Ethane, 1,1,2-trichloro-, 1,1,2-Trichloroethane, 1,2,2-Trichloroethane, NSC 405074, Trichloroethane, Vinyltrichloride, β-T, β-Trichloroethane
IUPAC navn 1,1,2-trichloroethane
SMIL ClCC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2-Trichloroethane
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2
Formel vægt 131.93