Få mere at vide
1,1,2-Trichloroethane-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2-Trichloroethane-d3 |
| CAS | 171086-93-4 |
| Molekylær formel | C2 D3 Cl3 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethane-1,1,2-d3, 1,2,2-trichloro- (9 CI), 1,1,2-Trichloroethane-d3, 1,1,2-Trichloroethane-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H3Cl3/c3-1-2(4)5/h2H,1H2/i1D2,2 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])(Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,1,2-trichloro-1,2,2-trideuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.4227 |
| Formel vægt | 134.9489 g/mol |
| Vis mere |