Få mere at vide
1,1,2-Trichlorethan, 98%
Artikelnummer. 10447720 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447720 250 mL Glasflaske 250ml
10427720 1 L Glasflaske 1 L
11974471 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10447720 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139432500
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-00-5 | C2H3Cl3 | 133,40 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-00-5
Molekylær formel C2H3Cl3
Molekylvægt (g/mol) 133.40
MDL nummer MFCD00000852
InChI nøgle UBOXGVDOUJQMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethane, 1,1,2-trichloro, vinyltrichloride, beta-trichloroethane, 1,1,2-trichlorethane, vinyl trichloride, 1,2,2-trichloroethane, ethane trichloride, rcra waste number u227, rcra waste number u359, .beta.-t
PubChem CID 6574
ChEBI CHEBI:36018
IUPAC navn 1,1,2-trichlorethan
SMIL ClCC(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 1, 2-Trichloroethane
Smeltepunkt -37,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.4300g/mL
Kogepunkt 110,0 °C til 115,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2CHCl2
Brydningsindeks 1,4700 til 1,4720
Mængde 250 mL
Beilstein 01,85
Merck Index 15,9802
Specifik vægtfylde 1.43
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 4 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, ether, kloroform, blandbar med alkoholer, etherer, estere og ketoner
Viskositet 1,69 mPa (25 °C)
Formel vægt 133.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske