Få mere at vide
1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478899
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. 15478899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09469.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2-Trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
CAS 697-17-6
Tæthed 1.594
Kogepunkt 119°C to 120°C
Flammepunkt None
Molekylær formel C4H2Cl3F3
Brydningsindeks 1.416
MDL nummer MFCD00039439
Mængde 5 g
Beilstein 1905850
Synonym 2,3,3-trichloro-1,1,2-trifluorocyclobutane, acmc-1av2d, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocydobutane, 1,1,2 trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane, 2,3,3-trifluoro-1,1,2-trichloro cyclobutane, cyclobutane,1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro, cyclobutane, 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluoro
InChI nøgle YMUQFZZNJWUHMC-UHFFFAOYNA-N
SMIL FC1(F)CC(Cl)(Cl)C1(F)Cl
IUPAC navn 1,1,2-trichloro-2,3,3-trifluorocyclobutane
Molekylvægt (g/mol) 213.41
PubChem CID 79099
Formel vægt 213.41
Procent renhed 98%