Få mere at vide
1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]metanamin, TRC
Artikelnummer. 30482777
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482777 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM139405500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-[1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamine
CAS 936940-49-7
Molekylær formel C9 H20 N2 O
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20N2O/c1-12-6-5-11-4-2-3-9(7-10)8-11/h9H,2-8,10H2,1H3
SMIL COCCN1CCCC(CN)C1
IUPAC navn [1-(2-methoxyethyl)piperidin-3-yl]methanamin
Molekylvægt (g/mol) 172.268
Formel vægt 172.158