Få mere at vide
1,1'-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3-phenylene)bis-1-propanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3-phenylene)bis-1-propanone |
| CAS | 94190-87-1 |
| Molekylær formel | C14H18O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18O5/c1-5-8(15)12-10(18-3)7-11(19-4)13(14(12)17)9(16)6-2/h7,17H,5-6H2,1-4H3 |
| SMIL | COC1=C(C(O)=C(C(OC)=C1)C(CC)=O)C(CC)=O |
| IUPAC navn | 1,1'-(2-hydroxy-4,6-dimethoxy-1,3-phenylene)bis(propan-1-one) |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vægt | 266.12 |