Få mere at vide
1,1'-[(2-Ethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisbenzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-[(2-Ethyl-1,3-propanediyl)bis(oxymethylene)]bisbenzene |
| CAS | 33498-90-7 |
| Molekylær formel | C12 H14 F N O2 . HBr |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14FNO2.BrH/c13-9-1-2-10(11(15)7-9)12(16)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14-15H,3-6H2;1H |
| SMIL | Br.Oc1cc(F)ccc1C(=O)C2CCNCC2 |
| IUPAC navn | (4-fluoro-2-hydroxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.155 |
| Formel vægt | 303.027 |