Få mere at vide
1,1'-(2-Bromoethylidene)bis[2,3-dichloro-4-methoxy-benzene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1'-(2-Bromoethylidene)bis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-38-1 |
| Molekylær formel | C16H13BrCl4O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,1′-(2-Bromoethylidene)bis[2,3-dichloro-4-methoxybenzene], 1-[2-Bromo-1-(2,3-dichloro-4-methoxyphenyl)ethyl]-2,3-dichloro-4-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H13BrCl4O2/c1-22-11-5-3-8(13(18)15(11)20)10(7-17)9-4-6-12(23-2)16(21)14(9)19/h3-6,10H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | ClC1=C(C(CBr)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| IUPAC navn | 4,4'-(2-bromoethane-1,1-diyl)bis(2,3-dichloro-1-methoxybenzene) |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.99 |
| Formel vægt | 455.89 |