Få mere at vide
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30050387
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050387 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050387 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0138.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
CAS 2147-83-3
Analyt- eller komponentnavne 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H13 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Droperidol Imp. A (EP), 1-(1,2,3,6-Tetrahydropyridin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Droperidol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C12H13N3O/c16-12-14-10-3-1-2-4-11(10)15(12)9-5-7-13-8-6-9/h1-5,13H,6-8H2,(H,14,16)
SMIL O=C1Nc2ccccc2N1C3=CCNCC3
IUPAC navn 3-(1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl)-1H-benzimidazol-2-one
Molekylvægt (g/mol) 215.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 215,1059 g/mol