Få mere at vide
1-(1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-methyl-4-isoquinolinyl)-cyclohexanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(1,2,3,4-Tetrahydro-7-methoxy-2-methyl-4-isoquinolinyl)-cyclohexanol |
| CAS | 1187947-77-8 |
| Molekylær formel | C17H25NO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(7-Methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-4-yl)cyclohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO2/c1-18-11-13-10-14(20-2)6-7-15(13)16(12-18)17(19)8-4-3-5-9-17/h6-7,10,16,19H,3-5,8-9,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2C(CN(C)Cc2c1)C3(O)CCCCC3 |
| IUPAC navn | 1-(7-methoxy-2-methyl-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-4-yl)cyclohexan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.39 |
| Formel vægt | 275.1885 |