Få mere at vide
1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| CAS | 707-55-1 |
| Molekylær formel | C6H5Cl7 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Heptachlorocyclohexane, 1,1,2,3,4,5,6-Heptachlorocyclohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Cl7/c7-1-2(8)4(10)6(12,13)5(11)3(1)9/h1-5H |
| SMIL | ClC1(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl |
| IUPAC navn | 1,1,2,3,4,5,6-heptachlorocyclohexane |
| Molekylvægt (g/mol) | 325.27 |
| Formel vægt | 321.82 |