Få mere at vide
1,1,2,2-Tetraphenylethan-1,2-diol, TRC
Artikelnummer. 30426313
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426313 5 g
30415373 1 g
30421992 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30426313 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3028685G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 464-72-2
Molekylær formel C26H22O2
Molekylvægt (g/mol) 366.45
Synonym 1,1,2,2-Tetraphenyl-1,2-ethandiol, 1,1,2,2-Tetraphenylethylene Glycol, Benzophenone Pinacol, Benzopinacone, Benzpinacol, Benzpinacone, NSC 120377, NSC 1973, Tetraphenyl-1,2-ethanediol, Tetraphenylethylene Glycol, alpha,alpha'-Bibenzhydrol
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrafenylethan-1,2-diol
SMIL OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetraphenylethane-1,2-diol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C26H22O2/c27-25(21-13-5-1-6-14-21,22-15-7-2-8-16-22)26(28,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20,27-28H
Formel vægt 366.162