Få mere at vide
1,1,2,2-tetramethylcyclopropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11495726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495726 5 g 5g
11405736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20809.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4127-47-3 | Molekylformel: C7H14 | Molekylvægt: 98,19 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4127-47-3
Molekylær formel C7H14
Molekylvægt (g/mol) 98.19
MDL nummer MFCD00060790
InChI nøgle JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
PubChem CID 77778
IUPAC navn 1,1,2,2-tetramethylcyclopropan
SMIL CC1(C)CC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Tæthed 0.72
Kogepunkt 76 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3295
Formel vægt 98.19
Procent renhed 99%