Få mere at vide
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dimethylphenylsilan blev katalytisk dehydrogeneret og kondenseret i nærvær af platinkomplekser for at give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
nærvær af platinkomplekser for at give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilan.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 111°CC |
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane |
| Smeltepunkt | 34°C to 37°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 270.52 |
| Procent renhed | 97% |