Få mere at vide
1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482110
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482110 1 g 1g
11492110 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28705.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1145-98-8 | C16H22Si2 | 270.522 g/mol
Dimethylphenylsilan blev katalytisk dehydrogeneret og kondenseret i nærvær af platinkomplekser for at give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Dimethylphenylsilan blev katalytisk dehydrogeneret og kondenseret i
nærvær af platinkomplekser for at give 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl-disilan.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1145-98-8
Molekylær formel C16H22Si2
Molekylvægt (g/mol) 270.522
MDL nummer MFCD00054786
InChI nøgle IIOOIYHUTINYQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-diphenyltetramethyldisilane, 1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyldisilane, disilane,1,1,2,2-tetramethyl-1,2-diphenyl, 1,2-diphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, tetramethyldiphenyldisilan, amtsi083, tetramethyldisilane-1,2-diyldibenzene, bisphenyl-1,1,2,2-tetramethyldisilane, dimethyl phenyl silyl-dimethyl-phenylsilane, 1,1,2,2-tetramethyldiphenyldisilane
PubChem CID 136916
IUPAC navn [dimethyl(phenyl)silyl]-dimethyl-phenylsilan
SMIL C[Si](C)(C1=CC=CC=C1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kogepunkt 111°CC
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetramethyl-1,2-diphenyldisilane
Smeltepunkt 34°C to 37°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 270.52
Procent renhed 97%