Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, TRC
Artikelnummer. 30006034
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006034 5 g
30004122 25 g
17944755 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30006034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2943005G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 678-39-7
Molekylær formel C10 H5 F17 O
Molekylvægt (g/mol) 464.12
Synonym 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluoro-1-decanol, (Perfluorooctyl)ethanol, 1,1,2,2-Tetrahydroheptadecafluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecan-1-ol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecanol, 1,1,2,2-Tetrahydroperfluorodecyl alcohol, 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluoro-1-decanol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecan-1-ol, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanol, 1H,1H,2H,2H-Tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethanol, 2-(Perfluorooctyl)ethyl alcohol, 8-2 Fluorotelomer alcohol, 8-2 Telomer B alcohol, 8:2 FTOH, A 1820, C 1820, Daikin A 1820, Fluowet EA 800, PFA 8, β-(Heptadecafluorooctyl)ethanol, PFC, 8:2 Fluorotelomer Alcohol
IUPAC navn 3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecan-1-ol
SMIL OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2H-Perfluoro-1-decanol
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H5F17O/c11-3(12,1-2-28)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h28H,1-2H2
Formel vægt 464.0069