Få mere at vide
1,1,2,2-tetrachlorethan, TRC
Artikelnummer. 30420792
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30420792 5 g
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30420792 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2922905G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane
CAS 79-34-5
Molekylær formel C2 H2 Cl4
Mængde 5 g
Synonym 1,1,2,2-Tetrachloroethane, 1,1,2,2-TCE, 1,1,2,2-Tetrachlorethane, Acetylene tetrachloride, Bonoform, Cellon, F 130, F 130 (halocarbon), NSC 60912, R 130 (refrigerant), TCA, Tetrachloroethane, s-Tetrachloroethane, sym-Tetrachloroethane
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
SMIL ClC(Cl)C(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloroethane
Molekylvægt (g/mol) 167.85
Formel vægt 165.8911