Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2, TRC
Artikelnummer. 30425410
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30425410 1 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30425410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2922921G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
CAS 33685-54-0
Molekylær formel C2 D2 Cl4
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
SMIL [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-dideuterio-ethane
Molekylvægt (g/mol) 169.86
Formel vægt 167.9036