Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, for NMR, 99,5+ atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16358206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
16358206 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 16358206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 464110100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Tæthed 1.6100 g/mL
Brydningsindeks 1.4924
Specifik vægtfylde 1.61
Mængde 10 mL
CAS 33685-54-0
Kogepunkt 146.0°C
Molekylær formel C2H2Cl4
Lineær formel (Cl2CD)2
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, benzene and alcohols
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
SMIL [2H]C(Cl)(Cl)C([2H])(Cl)Cl
IUPAC navn tetrachlor(²H2)ethan
Molekylvægt (g/mol) 169.85
Formel vægt 169.86
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1,2,2-Tetrachloro-[1,2-2H2]ethane