Få mere at vide
1,1,2,2-tetrachlorethan-d2, for NMR, 99,5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229563 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10229563 5 g 5g
10227380 1 g 1g
10158143 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10229563 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 321310050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33685-54-0
Molekylær formel C2H2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 169.85
MDL nummer MFCD00037672
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-dideuterioethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99.5+ atom% D, for NMR
Tæthed 1.6100g/mL
Deuterium (D) 99.50% min.
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Lineær formel (Cl2CD)2
Formel vægt 169.86
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.