Få mere at vide
1,1,2,2-tetrachlorethan-d2, for NMR, 99,5+ atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 99.5+ atom% D, for NMR |
| Tæthed | 1.6100g/mL |
| Deuterium (D) | 99.50% min. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Lineær formel | (Cl2CD)2 |
| Formel vægt | 169.86 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 1
- Akut toksicitet Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.