Få mere at vide
1,1,2,2-tetrachlorethan-d2 99 atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225140 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
20 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
20ml
5ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10225140
Brand: Thermo Scientific Acros 133580200
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33685-54-0
Molekylær formel C2H2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 169.85
MDL nummer MFCD00037672
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-dideuterioethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note 99 atom % D
Tæthed 1.6100g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4924
Mængde 20 mL
Kogepunkt 146.0°C
Lineær formel (Cl2CD)2
Beilstein 01, III, 164
Formel vægt 169.86
Grad NMR
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.