Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachloroethane-d{2}, 99.5% (Isotopic)
Artikelnummer. 11324448
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324448 10 g 10g
11334448 2 g 2g
11344448 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11324448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042347.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 33685-54-0 | C2H2Cl4 | 169.85 g/mol
1,1,2,2-Tetrachlorethane-d_2 bruges som mellemprodukt i kemisk forskning og i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33685-54-0
Molekylær formel C2H2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 169.85
MDL nummer MFCD00037672
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Synonym 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, 1,2-dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane, tetrachloro 2 h? ethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 tce-d2, ethane-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrachloro, 1,1,2,2-tetrachloro-1,2-2h2 ethane, de87d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2 >99.50 atom % d, 1,1,2,2-tetrachloroethane-d2, ≥99.5 atom % d
PubChem CID 118531
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlor-1,2-dideuterioethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
Fysisk form Væske
Farve Farveløs
Navn note Isotopic
Tæthed 1.620 g/mL
Brydningsindeks 1.493
Mængde 10 g
Smeltepunkt -44°C
Kogepunkt 147°C
Lineær formel Cl2CDCDCl2
FN nummer UN1702
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in ether,chloroform,ethanol,tetrachloromethane,methanol,acetone,petroleum spirit,carbon disulfide,dimethyl formamide and benzene.
Formel vægt 169.86
Procent renhed 99.6%