Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98+%
Artikelnummer. 11331607
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331607 100 g 100g
11321607 25 g 25g
11341607 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11331607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04489.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167,838 g/mol
1,1,2,2-Tetrachlorethan anvendes til fremstilling af organiske kemikalier, som opløsningsmiddel til fedtstoffer, olier, voksarter, harpikser, celluloseacetat og i visse typer Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges også til at fremstille maling, lak, rustfjerner og andre klorerede kulbrinter med to kulstofatomer. Det bruges til bestemmelse af theobromin i kakao. Det bruges også som nedsænkningsvæske i krystallografi. Yderligere bruges det som et alkoholdenatureringsmiddel, desinfektionsmiddel, rensemiddel i fotografisk film. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i industriel produktion af trichlorethylen, tetrachlorethylen og 1,2-dichlorethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,1,2,2-Tetrachlorethan anvendes til fremstilling af organiske kemikalier, som opløsningsmiddel til fedtstoffer, olier, voksarter, harpikser, celluloseacetat og i visse typer Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges også til at fremstille maling, lak, rustfjerner og andre klorerede kulbrinter med to kulstofatomer. Det bruges til bestemmelse af theobromin i kakao. Det bruges også som nedsænkningsvæske i krystallografi. Yderligere bruges det som et alkoholdenatureringsmiddel, desinfektionsmiddel, rensemiddel i fotografisk film. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i industriel produktion af trichlorethylen, tetrachlorethylen og 1,2-dichlorethylen.
Opløselighed
Blandbar med vand, methanol, ethanol, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, natrium, natriumoxider, stærke baser, kalium, nitrater, 2,4-dinitrophenyldisulfid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-34-5
Molekylær formel C2H2Cl4
Molekylvægt (g/mol) 167.838
MDL nummer MFCD00000848
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Smeltepunkt -43 °C
Tæthed 1.596
Kogepunkt 142 °C til 146 °C
Lineær formel Cl2CHCHCl2
Brydningsindeks 1.4935
Mængde 100 g
FN nummer UN1702
Beilstein 969206
Merck Index 14,9189
Opløselighedsinformation Blandet med vand, methanol, ethanol, kloroform og acetone.
Formel vægt 167.85
Procent renhed ≥98%