Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98+%
Beskrivelse
1,1,2,2-Tetrachlorethan anvendes til fremstilling af organiske kemikalier, som opløsningsmiddel til fedtstoffer, olier, voksarter, harpikser, celluloseacetat og i visse typer Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges også til at fremstille maling, lak, rustfjerner og andre klorerede kulbrinter med to kulstofatomer. Det bruges til bestemmelse af theobromin i kakao. Det bruges også som nedsænkningsvæske i krystallografi. Yderligere bruges det som et alkoholdenatureringsmiddel, desinfektionsmiddel, rensemiddel i fotografisk film. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i industriel produktion af trichlorethylen, tetrachlorethylen og 1,2-dichlorethylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,2,2-Tetrachlorethan anvendes til fremstilling af organiske kemikalier, som opløsningsmiddel til fedtstoffer, olier, voksarter, harpikser, celluloseacetat og i visse typer Friedel-Crafts reaktioner. Det bruges også til at fremstille maling, lak, rustfjerner og andre klorerede kulbrinter med to kulstofatomer. Det bruges til bestemmelse af theobromin i kakao. Det bruges også som nedsænkningsvæske i krystallografi. Yderligere bruges det som et alkoholdenatureringsmiddel, desinfektionsmiddel, rensemiddel i fotografisk film. Ud over dette bruges det som mellemprodukt i industriel produktion af trichlorethylen, tetrachlorethylen og 1,2-dichlorethylen.
Opløselighed
Blandbar med vand, methanol, ethanol, chloroform og acetone.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, natrium, natriumoxider, stærke baser, kalium, nitrater, 2,4-dinitrophenyldisulfid.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Smeltepunkt | -43°C |
| Tæthed | 1.596 |
| Kogepunkt | 142°C to 146°C |
| Lineær formel | Cl2CHCHCl2 |
| Brydningsindeks | 1.4935 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1702 |
| Beilstein | 969206 |
| Merck Index | 14,9189 |
| Vis mere |