Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachlorethan, 98,5%
Artikelnummer. 10301014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10301014 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10285000 25 mL Glasflaske 25ml
10081620 100 mL Glasflaske 100ml
10510424 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10301014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147940025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3014.97 DKK
    2712.65 DKK / 2.5 L
    Spare 302.32 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167,85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-34-5
MDL nummer MFCD00000848
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -43,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 147,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H2Cl4
Lineær formel Cl2CHCHCl2
Brydningsindeks 1,4930 til 1,4950
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 86
Merck Index 15, 9334
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,3 g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: blandet med methanol, ethanol, benzen, ether, petroleumsether, carbontetrachlorid, kloroform, kulstofdisulfid, dimethylformamid og olier, opløseligt i acetone
Molekylvægt (g/mol) 167.85
Viskositet 1,7 mPa (28 °C)
Formel vægt 167.85
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.