Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 98.5%
Artikelnummer. 10081620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
25ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10081620 100 mL Glasflaske 100ml
10285000 25 mL Glasflaske 25ml
10510424 1 L Glasflaske 1 L
10301014 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10081620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 147941000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 79-34-5 | C2H2Cl4 | 167.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-34-5
MDL nummer MFCD00000848
InChI nøgle QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-tetrachloroethane, acetylene tetrachloride, ethane, 1,1,2,2-tetrachloro, bonoform, cellon, tetrachlorethane, sym-tetrachloroethane, westron, 1,1,2,2-tetrachlorethane, 1,1,2,2-tetrachloraethan
PubChem CID 6591
ChEBI CHEBI:36026
IUPAC navn 1,1,2,2-tetrachlorethan
SMIL C(C(Cl)Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -43.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 147.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C2H2Cl4
Lineær formel Cl2CHCHCl2
Brydningsindeks 1.4930 to 1.4950
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 86
Merck Index 15, 9334
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.3 g/100mL (25°C). Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, benzene, ether,, petroleum ether, carbon tetrachloride, chloroform,, carbon disulfide, dimethylformamide and oils, soluble in acetone
Molekylvægt (g/mol) 167.85
Viskositet 1.7 mPa.s (28°C)
Formel vægt 167.85
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,2,2-Tetrachloroethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P361-Alt tilsmudset tøj tages straks af.