Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrachloroethane, 98.5%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
2.5kg
25ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
| Navn note | 98.5% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -43.0°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.5800g/mL |
| Kogepunkt | 147.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% |
| Vis mere |