Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrabromoethane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15836820
Skift visning
Mængde:
1 L
Artikelnummer. Mængde
15836820 1 L
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15836820 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 1000341000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 79-27-6
Smeltepunkt -1°C
Tæthed 2.96 g/cm3 at 25°C
Kogepunkt 239°C/1013 hPa (Decomposition)
MDL nummer MFCD00000133
Mængde 1 L
Synonym 1,1,2,2-Tetrabromoethane, TBE, Muthmanns liquid, Acetylene tetrabromide, 1,1,2,2-Tetrabromoethane
Molekylvægt (g/mol) 345.65