Få mere at vide
1,1,2,2-Tetrabromoethane-d2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,2,2-Tetrabromoethane-D2 |
| CAS | 33685-55-1 |
| Molekylær formel | C2 D2 Br4 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethane-1,2-d2, 1,1,2,2-tetrabromo- (8 CI, 9 CI), Ethane-1,2-d2, tetrabromo- (6 CI), 1,1,2,2-Tetrabromoethane-d2, 1,1,2,2-Tetrabromoethane-D2, Tetrabromoethane-1,2-d2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H2Br4/c3-1(4)2(5)6/h1-2 H/i1D,2 D |
| SMIL | [2 H]C(Br)(Br)C([2 H])(Br)Br |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetrabromo-1,2-dideuterioethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.6656 |
| Formel vægt | 343.7016 g/mol |
| Vis mere |